テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 150 Å particles (Z777018)
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777033)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: each 1 mg/mL except uracil, 2.5 mg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
アナライト
詳細
Thyroglobulin from bovine thyroid, powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
γ-Globulins from human blood, ≥99% (electrophoresis)
Bovine Serum Albumin, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Ovalbumin (257-264) chicken, ≥97% (HPLC)
Myoglobin from equine heart, ≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
Vanadium oxides tetroxide
Uracil, ≥99.0% (T)
すべて表示 (8)
分析カラム
標準
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)