Merck
G006033
GC Analysis of Patchouli Essential Oil on Equity-1
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Equity-1, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28046-U)
oven: 50 °C (0.5 min), then 5 °C/min to 300 °C (10 min)
inj. temp.: 280 °C
detector: FID, 310 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Patchouli Oil, neat (W283800)
アプリケーション
flavors and fragrances
法的情報
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)