テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix WCX-NP1.7, 3 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777179)
mobile phase: (A) 20 mM sodium acetate, pH 5.15; (B) A + 1 M LiCl
gradient: 12% to 40% B in 6.7 min; to 100% B in 0.1 min; held for 2 min
flow rate: (1.5 mL/min)
pressure: 3335-3916 psi (230 - 270 bar)
detector: UV 280 nm
injection: 25 μL
sample: 1 mg/mL papain digested MAb 321
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)