Merck
G005963
HPLC Analysis of DNA on Proteomix® WAX-NP5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix WAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777262)
mobile phase: (A) 20 mmol Tris, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 20 to 100% B in 40 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
temp.: ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: DNA
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)