テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm, I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 20 μL
sample: 20kD peptide mPEG-MAL (methoxy-PEG-Maleimide), 1 mg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)