Merck
G005946
HPLC Analysis of Proteins on Antibodix® WCX-NP10, Comparison of WCX Columns
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 42 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL each
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
アナライト
詳細
    Worthington Accessories, cap for 4 L Dewar
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
    Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)