Key Documents
G005944
HPLC Analysis of mAb-X22 on Antibodix® WCX-NP10, Impact of Initial Salt Concentration
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5; (B), A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 65% B in 60 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: MAb-X22, 1.5 mg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)