Merck
G005939
HPLC Analysis of mAb on Antibodix® WCX-NP10, Competitive Comparison
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 55% B in 30 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: monoclonal antibody
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)