テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
sample/matrix: rabbit plasma, unfiltered K2-EDTA, spiked with warfarin at 100 ng/mL (3:1, plasma:1% formic acid in acetonitrile)
SPE tube/cartridge: HybridSPE-Phospholipid, 96-well plate (575656-U)
sample addition: to each well add 100 μL plasma, followed by a 300 μL of 1% formic acid in acetonitrile, agitate on orbital shaker for 4 minutes
elution: collect filtrate and analyze directly
column: Astec CHIROBIOTIC® V, 10 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11022AST)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid (pH unadjusted); [B] acetonitrile, 75:25 (A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI+, 100-1000 m/z
injection: 2 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPEチューブまたはプレート
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)