テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate (90:10 acetonitrile:water) adjusted to pH 4.5 with formic acid
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 – 1000 m/z; APCI (+), XIC m/z = 150.1, 203.7, 378.2
injection: 1 μL
sample: 10 μg/mL in 75:25 acetonitrile:water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
アナリシスノート
Dermorphin is a heptapeptide derived from frogs. It is a painkiller and used illicitly in racehorses so they continue to run through the pain. A rapid analysis of dermorphin standard is shown here on an Ascentis Express F5 column. The HILIC mode separation provided the necessary retention and MS-compatibility, while the pentafluorophenyl (F5) phase chemistry elimated the chelating interactions that are problematic on bare silica.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Dermorphin trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)