テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water, pH 4.2; [B] 10 mM ammonium acetate in 90:10 (v/v) acetonitrile:water, pH 4.7
gradient: held at 20% B for 0.1 min; 20 to 80% B in 2.9 min; 80 to 20% B in 0.01 min; held at 20% B for 0.99 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF, ESI(+), m/z 100-2500
injection: 3 μL
sample: 1 μL/mL in 10mM ammonium formate, 80:20, acetonitrile:water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of polypeptide drugs.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Oxytocin
[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate
Standard
分析カラム
移動相成分
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)