Key Documents
G005715
HPLC Analysis of Organic Acids on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (565301-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) TFA in [B] water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 0.2 - 4 g/L in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis RP-Amide for the analysis of organic acids under 100% aqueous conditions.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Citric acid
    Acrylic acid
    Fumaric acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)