Merck
G005712
LC/MS Analysis of Omeprazole and Metabolites on Ascentis® Express RP Amide (pH 3.4)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53911-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 3.4; [B] 10 mM ammonium formate in methanol, pH 3.4; (65:35, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 50-400
injection: 1 μL
sample: 1 mg/L in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of omeprazole metabolites.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    5-Hydroxyomeprazole
    Omeprazole
    Omeprazole sulfone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)