Merck
G005690
LC/MS Analysis of Cyanuric Acid on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 328 psi (22.6 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR mode
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Cyanuric acid
    Ammelide
Standard
製品番号
詳細
価格
移動相成分
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)