Merck
G005681
HPLC Analysis of Bisphenol A, Dimethylbisphenol A and Nonylphenol on Ascentis® Express RP-Amide (UV Detection)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53922-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 50 to 100% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 50 mg/L of each in 50:50, water: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
environmental
food and beverages
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of milk thistle related compounds
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Bisphenol A, ≥99%
    Nonylphenol, PESTANAL®, analytical standard, technical mixture
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)