Key Documents
G005654
HPLC Analysis of Atrazine Herbicides on Ascentis® Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 6.4 unadjusted; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 28% B in 11 min; 28 to 65% B in 5 min; held at 65% B for 4 min
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 46 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 10-25 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
agriculture
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of 17 triazine pesticides.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Atrazine-desethyl
    Metoxuron
    Hexazinone
    Simazine
    Cyanazine
    Methabenzthiazuron
    Atrazine
    Monolinuron
    Diuron
    Isoproturon
    Metobromuron
    Metazachlor
    Sebuthylazin
    Linuron
    Metolachlor
    すべて表示 (15)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)