テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53919-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 10 to 25% B in 30 min; 25 to 60% B in 15 min; held at 60% B for 5 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/L each (except terbuthylazin desethyl and terbuthylazine 60 mg/L) in 60:40, water: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of 16 triazine and phenyl urea compounds. Lower column
temperature can improve resolution of the critical pair.
temperature can improve resolution of the critical pair.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Atrazine-desisopropyl
Atrazine-desethyl
Carbendazim
Terbumeton-desethyl
Simazine
Terbuthylazin-desethyl
Cyanazine
Atrazine
Chlortoluron
Isoproturon
Terbumeton
Diuron
Propazine
Terbuthylazine
Linuron
Terbutryn
すべて表示 (16)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)