Merck
G005627
LC/MS Analysis of Vaccinium Antioxidants on Ascentis® Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm X 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in 75:25 (v/v) acetonitrile:water; (78:22, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 3260 psi (225 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TOF
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 0.1% formic acid
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
Fruits of the genus Vaccinium are popular sources for anthocyanidin antioxidants. This genus includes the commonly known blueberry, huckleberry, and bilberry.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Delphinidin chloride
    Cyanidin chloride
    Pelargonidin chloride
    Peonidin chloride
    Malvidin chloride
標準
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)