テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 20 mM potassium phosphate, dibasic, pH 6.2; [B] acetonitrile
gradient: 0% B for 0.5 min, to 15% B over 0.3 min; up to 35% B in 1.2 min, 1 min equilibration at 0% B
flow rate: 2.0 mL/min
pressure: 5076 psi (350 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: 9 vitamins in water, 10 μg/mL for nicotinic acid and folic acid, 12 μg/mL for thiamine hydrochloride and cyanocobalamin, (20 μg/mL for pyridoxine, 30 μg/mL for riboflavin, 40 μg/mL for niacineamide, 100 μg/mL for calcium pantothenate, 120 μg/mL for biotin)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
法的情報
アナライト
標準
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)