Merck
G005589
HPLC Analysis of Prednisolone (Secondary Pharma Standard) on Ascentis® C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol:acetonitrile (50:50, A:B)
gradient: 40% B for 14 min; to 80% B in 6 min; held at 80% B for 5 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 125 μg/mL in water:acetonitrile (60:40)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Prednisolone, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur and BP
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)