テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] diethylamine; (80:20:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: oxprenolol, 1 g/L in 50:50 heptane:isopropanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
Oxprenolol enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
その他情報
Oxprenolol is a nonselective beta-blocker and is used to treat angina and hypertension.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)