テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: glutethimide, 1 g/L in heptane:isopropanol (50:50)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
Glutethimide enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
その他情報
Glutethimide is used to treat insomnia.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
DL-Glutethimide
Standard
製品番号
詳細
価格
分析カラム
移動相成分
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)