試験パラメータ
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol containing 0.1% DEA in CO2; (75:25, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
適合性
application for SFC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
This application demonstrates the ability of the Astec® Cellulose DMP column to separate Aminoglutethimide enantiomers via Supercritical Fluid Chromatography. DMPC-derivatized cellulose is widely used for chiral separations by SFC, both analytical and prep. The Astec® Cellulose DMP works well in SFC mode, providing rapid separations with excellent selectivity.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
DL-Aminoglutethimide
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)