Merck
G005411
HPLCによるエピネフリン、エピナスチン、およびベンズアルコニウムクロリドの分析、Ascentis Express HILIC
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 50 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), XIC m/z 304 & 332 (BAC), 250 (epinastine), 180 (epinephrine)
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L ea. in acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)