テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 2944 psi (203 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of 5 steroids.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)