Merck
G005387
エネルギードリンクの分析、Ascentis Express HILICおよびUV検出使用
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5 (titrated with acetic acid); [B] water; [C] acetonitrile; (9:1:90, A:B:C:)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)