Merck
G005384
化粧品保存料の分析、Ascentis Express RP-Amide、流速および温度上昇率(1.2 mL/min)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 1 μL
sample: methyl-, benzylparaben, 50 mg/L; ethylparaben, 30 mg/L; propyl-, butylparaben, 100 mg/L; 2-phenoxyethanol, 1.5 g/L; 1-phenoxy-2-propanol, 3 g/L; all in 40% methanol
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
personal care
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)