テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: TCEP, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.44 μm (24153)
oven: 50 °C (3 min), 10 °C/min to 140 °C (35 min)
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 170 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec constant
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. FocusLiner™ inlet liner with taper
sample: Reformulated gasoline
アプリケーション
petroleum
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)