テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 1.5 mL red wine spiked with each analyte at 100 ng/L + 600 μL 5% potassium carbonate (K2CO3) + 240 mg sodium chloride (NaCl) + 60 μL acetic anhydride
SPME fiber: metal fiber coated with 100 μm PDMS (57928-U)
extraction: headspace, 50 °C for 30 min, with stirring
desorption process: 250 °C for 3 min
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C (1 min), 25 °C/min to 280 °C
detector: ECD, 290 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
適合性
application for SPME
アプリケーション
food and beverages
SPMEファイバー
Standard
付属品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)