Merck
G005286
GC Analysis of cis C18:1 FAMEs in Partially Hydrogenated Vegetable Oil (PHVO) on SP®-2560 after HPLC Fractionation using Silver Ion
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056)
oven: 180 °C isothermal
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 1 mL/min
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split liner with cup (2051001)
sample: cis fraction of partially hydrogenated vegetable oil FAMEs, prepared using Ag-ion fractionation
アプリケーション
agriculture
food and beverages
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)