Merck
G005272
US EPA Method 8270 (PAH only): GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 50 °C, 25 °C/min to 250 °C, 10 °C/min to 330 °C
inj. temp.: 300 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 45 - 450
carrier gas: helium, 1.5 mL/min, constant
injection: helium, 1.5 mL/min, constant
liner: 2 mm I.D. FocusLiner
sample: Each analyte at 5 μg/mL in methylene chloride
アプリケーション
environmental
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Naphthalene
    Acenaphthylene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Phenanthrene
    Anthracene
    Fluoranthene
    Pyrene
    Chrysene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[ghi]perylene
    すべて表示 (13)
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)