Merck
G005263
US EPA Method 8100: GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on SPB®-608
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 80 °C (2 min), 15 °C/min to 250 °C, 8 °C/min to 300 °C (35 min)
inj. temp.: 300 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40 - 450
carrier gas: helium, 1.2 mL/min. constant
injection: 0.5 μL, splitless (1 min)
sample: each analyte at 10 μg/mL in methylene chloride
アプリケーション
environmental
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Naphthalene
    Acenaphthylene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Phenanthrene
    Anthracene
    Carbazole
    Fluoranthene
    Pyrene
    Chrysene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[j]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[a]pyrene
    3-Methylcholanthrene
    Dibenz[a,h]acridine
    Dibenz[a,j]acridine
    Benzo[ghi]perylene
    Dibenzo[a,e]pyrene
    Dibenzo[a,i]pyrene
    Dibenzo[a,h]pyrene
    すべて表示 (21)
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)