Merck
G005248
ASTM D5501: GC Analysis of Ethanol on Petrocol® DH 150
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Petrocol DH 150, 150 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (24155)
oven: 60 °C (15 min), 30 °C/min to 250 °C (23 min)
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 cm/sec @ 60 °C
injection: 0.5 μL, 150:1 split
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: Denatured Fuel Ethanol Solution 4, from ASTM D5501 Denatured Fuel Ethanol Standards Kit (40361-U)
アプリケーション
biofuels
法的情報
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methanol
    Ethanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)