テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND II, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (41020AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: norgestrel, 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)