Merck
G005161
HPLC Analysis of Flavanone Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP, IPA:Heptane Mobile Phase
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] isopropanol; [B] heptane; (30:70, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: flavanone, 1 mg/mL in heptane
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Flavanone, 98%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)