テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: (R)-(+)-1-phenylethanol
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
(R)-(+)-1-Phenylethanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)