Merck
G004867
GC Analysis of ‘Positive List′ Chemicals (Mix 3) on SLB®-5ms
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
アプリケーション
agriculture
food and beverages
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2,6-Dichlorobenzonitrile
    Etridiazole
    Omethoate
    Demeton-S-methyl
    Dibrom®
    Dicrotophos
    Trifluralin
    Monocrotophos
    Pentachloronitrobenzene
    Propyzamide
    Disulfoton
    Tefluthrin
    Vinclozolin
    Thiobencarb
    Chlorthal-dimethyl
    Triadimefon
    Isocarbophos
    Nitrothal-isopropyl
    Pendimethalin
    Oxadiazon
    Procymidone
    Bupirimate
    Oxyfluorfen
    Isoxathion
    Fluacrypyrim
    Sulprofos
    Cyanofenphos
    Quinoxyfen
    Trifloxystrobin
    Pyributicarb
    Phosmet
    Tetradifon
    Pyridaben
    Pyrimidifen
    すべて表示 (34)
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)