テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
アプリケーション
agriculture
food and beverages
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Dichlorvos
Methacrifos
Ethoprophos
Dioxabenzofos
Phorate
Dimethoate
Terbufos
Cyanophos
Fonofos
Diazinon
Isazophos
Etrimfos
Phosphamidon
Dichlofenthion
Parathion-methyl
Pirimiphos-methyl
Fenitrothion
Malathion
Fenthion
Isofenphos
Phenthoate
Quinalphos
Methidathion
Tetrachlorvinphos
Butamifos
Fenamiphos
Prothiofos
Profenofos
Fensulfothion
Ethion
Triazophos
Edifenphos
Piperophos
Anilofos
Phosalone
Azinphos-methyl
Pyraclofos
すべて表示 (37)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)