テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: MET-Biodiesel, 14 m x 0.53 mm I.D., 0.16 μm with integrated 2 m x 0.53 mm I.D. guard (28668-U)
oven: 150 °C, 30 °C/min to 350 °C (15 min)
detector: FID, 400 °C
carrier gas: helium, 15 mL/min
injection: 1 μL, cool on-column
sample: butter extract
アプリケーション
food and beverages
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)