Merck
G004630
HPLCによるラベタロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.15:0.05, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 206 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Labetalol hydrochloride, >98% (TLC), powder
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)