Merck
G004446
ASTM D6584 and EN14105: GC Analysis of Blank (I.S. Only) on MET-Biodiesel
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: MET-Biodiesel, 14 m x 0.53 mm I.D., 0.16 μm with integrated 2 m x 0.53 mm I.D. guard (28668-U)
oven: 50 °C (1 min), 15 °C/min to 180 °C, 7 °C/min to 230 °C, 30 °C/min to 380 °C (10 min)
detector: FID, 380 °C
carrier gas: helium, 3.0 mL/min
injection: 1 μL, cold on-column
sample: Method blank consisting of Butanetriol Internal Standard (44896-U) and Tricaprin Internal Standard (44897-U), derivatized with MSTFA then diluted in heptane
アプリケーション
biofuels
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)