テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 10 cm x various I.D., 3 μm particles
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (65:35, A:B)
flow rate: as indicated
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: as indicated
sample: acetophenone (0.1 μg), benzene (1 μg), toluene (1 μg)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Acetophenone
Benzene
Toluene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)