Key Documents
G004415
®Discovery BIO Wide Pore各相の高選択性の実証
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles vs. competitive wide pore C18 column of same dimensions (568222-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in 80:20 water:acetonitrile; [B] 0.1% TFA in 66:34 water:acetonitrile
Gradient of 0 to 100% B in 14 min. after 1 min. delay
gradient: 0 to 100% B in 14 min. after 1 min. delay
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: peptide mixture (Sigma P2693), ~0.25 μg each peptide in 0.1% TFA
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)