テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SPB-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (24031)
oven: 35 °C (8 min), 5 °C/min to 100 °C, 15 °C/min to 230 °C (hold 4 min)
inj. temp.: 200 °C
MSD interface: 230 °C
scan range: m/z = 35-260
carrier gas: nitrogen, 2 mL/min. constant
injection: split 10:1
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
industrial hygiene
法的情報
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)