テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28466-U)
oven: 150 °C (1 min), 35 °C/min to 340 °C (1 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 340 °C
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec, constant
injection: 1 μL splitless (1 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: 17-component 2,3,7,8-substituted dioxin standard, 100-500 ppb in n-nonane
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
industrial hygiene
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)