Merck
G003762
HPLCによる尿中のピロキシカムおよび2-アミノピリジンの分析、Discovery® HS F5、SPE処理、Discovery® DSC-MCAX使用
application for SPE, application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: human urine spiked with piroxicam (4 μg/mL) and 2-aminopyridine (10 μg/mL)
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-MCAX, 100 mg/3 mL (52783-U)
condition: 1 mL methanol; 1 mL 10 mM potassium phosphate, pH 3
sample addition: 1 mL
washing: 1 mL 10 mM potassium phosphate, pH 3; 1 mL methanol
elution: 1 mL 5% ammonium hydroxide in methanol
eluate post-treatment: evaporate to dryness with nitrogen at room temperature, reconstitute in 1 mL mobile phase
column: Discovery HS F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567516-U)
mobile phase: [A] 10 mM potassium phosphate, pH 6: [B] acetonitrile (85:15, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
application for SPE
アプリケーション
clinical
アプリケーション
サンプルの前処理:
ピロキシカムと2-アミノピリジン(ピロキシカムの極性代謝物)を、ヒト尿にそれぞれ4 μg/mL、10 μg/mL加えました。その尿サンプルを、pH 3、10 mMのリン酸カリウムで1:1に希釈しました。
条件 SPEチューブ(メタノール1 mL、10 mM リン酸カリウム1 mL、pH 3)
ロード 希釈混入された尿サンプル1 mL
洗浄 10 mMリン酸カリウム1 mL、pH 3、メタノール1 mL
溶出 5%水酸化アンモニウム入りメタノール1 mL
エバポレート N2乾燥、室温
再構成 LC移動相1 mL
2つの競合するウェイト/ハードウェアディメンション当量ベッドの混合モード陽イオン交換相を用いて、上記手法を繰り返してください。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPEチューブまたはプレート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)