Merck
G003642
GCによるワイン中の農薬の分析、SLB®-5ms、SPME処理 、85 μm Polyacrylate使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: white wine spiked with 50 ppb pesticides
SPME fiber: 85 μm polyacrylate (57304)
extraction: immersion, room temp (30 min)
desorption process: 250 °C for 5 min
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (1 min), 15 °C/min to 100 °C, 7 °C/min to 300 °C (1 min)
MSD interface: 325 °C
scan range: SIM
carrier gas: helium, 0.7 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME liner
適合性
application for SPME
アプリケーション
food and beverages
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Diazinon
    Vinclozolin
    1-Naphthyl-N-methylcarbamate
    Methiocarb, analytical standard
    Dichlofluanid
    Parathion
    Triadimefon
    Procymidone
    Myclobutanil
    Dicofol
    Phosalone
    Azinphos-methyl
    すべて表示 (12)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)