Merck
G002681
HPLCによるケトプロフェンの分析、Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
別名:
カンナビノイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate (pH 5.0 with acetic acid): [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min, split to the MS
column temp.: 35 °C
detector: MS ESI (+), SIR Mode
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in water:acetonitrile (1:1)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Cannabidiol
    Cannabinol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)