Merck
G002600
HPLCによる降圧薬の分析、Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: [A] 10 mM monobasic potassium phosphate (pH 3.0 with phosphoric acid); [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Pindolol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)