Merck
G001729
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5, 28-38 Min. Window
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (50:50), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitirle
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50 μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)